Merck
ATEH03AB6143
AstaTech, Inc.
(4-BROMOPHENYL)(PYRIDIN-2-YL)METHANAMINE HCL
Seleccione un Tamaño
25 MG
231,73 €
100 MG
508,63 €
250 MG
894,69 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F19202-25MG
231,73 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
231,73 €
100 MG
508,63 €
250 MG
894,69 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
299.6
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F19202-25MG
231,73 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(4-bromophenyl)(pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H11BrN2.ClH/c13-10-6-4-9(5-7-10)12(14)11-3-1-2-8-15-11;/h1-8,12H,14H2;1H
Clave InChI
NNERKGVXQBQKNE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=116514
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F19202
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)