ATEH03AB4031
AstaTech, Inc.
4-DODECYLMORPHOLINE
About This Item
Iupac Name
4-dodecylmorpholine
Inchi Code
1S/C16H33NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18-16-14-17/h2-16H2,1H3
Clave InChI
ZRIILUSQBDFVNY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S11857
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)