ATE959441638
AstaTech, Inc.
6-BROMO-5-FLUORO-1H-PYRROLO[2,3-B]PYRIDINE
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: P17197-25MG
266,25 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: P17197-25MG
266,25 €
Iupac Name
6-bromo-5-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2/c8-6-5(9)3-4-1-2-10-7(4)11-6/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
VJXFQZOLFOEPAN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P17197
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)