ATE959439781
AstaTech, Inc.
4-ACETYL-2-METHOXYBENZONITRILE
About This Item
Iupac Name
4-acetyl-2-methoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-7(12)8-3-4-9(6-11)10(5-8)13-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
CPSLCUWVXMXVNX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=56662
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)