Merck
ATE939888896
AstaTech, Inc.
7-BROMO-3-HYDROXYISOINDOLIN-1-ONE
Seleccione un Tamaño
250 MG
455,38 €
1 G
1050,45 €
Referencia (SKU) del distribuidor: AB10131-250MG
455,38 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
455,38 €
1 G
1050,45 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.05
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: AB10131-250MG
455,38 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-bromo-3-hydroxyisoindolin-1-one
Inchi Code
1S/C8H6BrNO2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10-7(4)11/h1-3,7,11H,(H,10,12)
Clave InChI
JCKKLQQRXDXCHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=103989
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB10131
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)