Merck
ATE517256358
AstaTech, Inc.
(2,4-DIOXOIMIDAZOLIDIN-1-YL)ACETIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.11
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2,4-dioxo-1-imidazolidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H6N2O4/c8-3-1-7(2-4(9)10)5(11)6-3/h1,8H,2H2,(H,6,11)(H,9,10)
Clave InChI
ZZXYBUUSDBDNNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=93419
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W12434
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)