Merck
ATE517251966
AstaTech, Inc.
3-[(1R)-3-[BIS(1-METHYLETHYL)AMINO]-1-PHENYLPROPYL]-4-HYDROXYBENZENEMETHANOL
Seleccione un Tamaño
5 MG
255,69 €
25 MG
495,32 €
100 MG
1387,26 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F31141-5MG
255,69 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
255,69 €
25 MG
495,32 €
100 MG
1387,26 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
341.49
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F31141-5MG
255,69 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-[(1R)-3-(diisopropylamino)-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenol
Inchi Code
1S/C22H31NO2/c1-16(2)23(17(3)4)13-12-20(19-8-6-5-7-9-19)21-14-18(15-24)10-11-22(21)25/h5-11,14,16-17,20,24-25H,12-13,15H2,1-4H3/t20-/m1/s1
Clave InChI
DUXZAXCGJSBGDW-HXUWFJFHSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=92621
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F31141
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)