ATE517250756
AstaTech, Inc.
5-(NAPHTHALEN-1-YL)IMIDAZOLIDINE-2,4-DIONE
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A10128-250MG
167,74 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A10128-250MG
167,74 €
Iupac Name
5-(1-naphthyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C13H10N2O2/c16-12-11(14-13(17)15-12)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,16H,(H2,14,15,17)
Clave InChI
UQLFYXVWPBHFCO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A10128
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)