ATE517248699
AstaTech, Inc.
(5,6,7,8-TETRAHYDROIMIDAZO[1,2-A]PYRIDIN-6-YL)METHANOL
About This Item
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c11-6-7-1-2-8-9-3-4-10(8)5-7/h3-4,7,11H,1-2,5-6H2
Clave InChI
DWYMYNMGSYJRQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=89649
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)