ATE517248414
AstaTech, Inc.
5,6,7,8-TETRAHYDRO-2,7-NAPHTHYRIDIN-3-OL HBR
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 66263-50MG
331,48 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 66263-50MG
331,48 €
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-2,7-naphthyridin-3-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H10N2O.BrH/c11-8-3-6-1-2-9-4-7(6)5-10-8;/h3,5,9H,1-2,4H2,(H,10,11);1H
Clave InChI
SDAXYRVAJILURJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=66263
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)