Merck
ATE514321896
AstaTech, Inc.
3-BENZYL-3AZABICYCLO[3.2.1]OCTAN-8-OL
Seleccione un Tamaño
250 MG
370,09 €
1 G
658,97 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F14385-250MG
370,09 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
370,09 €
1 G
658,97 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.31
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F14385-250MG
370,09 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(1R,5S)-3-benzyl-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ol
Inchi Code
1S/C14H19NO/c16-14-12-6-7-13(14)10-15(9-12)8-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-14,16H,6-10H2
Clave InChI
QBGJTVIWVSLDFA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=86433
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F14385
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)