Merck
ATE514318929
AstaTech, Inc.
1-[4-(4-CHLORANYLPHENOXY)PHENYL]UREA
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.7
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(4-(4-chlorophenoxy)phenyl)urea
Inchi Code
1S/C13H11ClN2O2/c14-9-1-5-11(6-2-9)18-12-7-3-10(4-8-12)16-13(15)17/h1-8H,(H3,15,16,17)
Clave InChI
UJNBRWHYYUWQMC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=83475
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3975
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)