Merck
ATE514316297
AstaTech, Inc.
1-(2,6-BIS(BENZYLOXY)PHENYL)ETHANONE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
332.4
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-[2,6-bis(benzyloxy)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C22H20O3/c1-17(23)22-20(24-15-18-9-4-2-5-10-18)13-8-14-21(22)25-16-19-11-6-3-7-12-19/h2-14H,15-16H2,1H3
Clave InChI
ZQJARFAIOBJZSO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80856
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11652
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)