ATE514316056
AstaTech, Inc.
METHYL 4-HYDROXYBENZO[B]THIOPHENE-5-CARBOXYLATE
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: W11411-50MG
215,76 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: W11411-50MG
215,76 €
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-1-benzothiophene-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8O3S/c1-13-10(12)7-2-3-8-6(9(7)11)4-5-14-8/h2-5,11H,1H3
Clave InChI
RAWQGMFTJYIMMQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11411
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)