Merck
ATE514315963
AstaTech, Inc.
3-ETHYNYL-3-HYDROXY-1-METHYLPYRROLIDIN-2-ONE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-ethynyl-3-hydroxy-1-methylpyrrolidin-2-one
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-3-7(10)4-5-8(2)6(7)9/h1,10H,4-5H2,2H3
Clave InChI
RKJOSOCBDGSTIJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80514
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11318
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)