Merck
ATE514314996
AstaTech, Inc.
2-(PYRIDIN-3-YLMETHYL)QUINUCLIDIN-3-ONE
Seleccione un Tamaño
100 MG
288,88 €
250 MG
531,17 €
1 G
1287,32 €
Referencia (SKU) del distribuidor: W10352-100MG
288,88 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
288,88 €
250 MG
531,17 €
1 G
1287,32 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.28
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: W10352-100MG
288,88 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(pyridin-3-ylmethyl)quinuclidin-3-one
Inchi Code
1S/C13H16N2O/c16-13-11-3-6-15(7-4-11)12(13)8-10-2-1-5-14-9-10/h1-2,5,9,11-12H,3-4,6-8H2
Clave InChI
RDZRUHBKCNPOPR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=79563
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W10352
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)