Merck
ATE514313794
AstaTech, Inc.
(5-AMINOPYRIDIN-2-YL)(MORPHOLINO)METHANONE
Seleccione un Tamaño
50 MG
111,83 €
250 MG
315,51 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F30173-50MG
111,83 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
111,83 €
250 MG
315,51 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F30173-50MG
111,83 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(5-aminopyridin-2-yl)(morpholino)methanone
Inchi Code
1S/C10H13N3O2/c11-8-1-2-9(12-7-8)10(14)13-3-5-15-6-4-13/h1-2,7H,3-6,11H2
Clave InChI
WLTDBVJBSRJJRJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=78349
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F30173
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)