Merck
ATE514310995
AstaTech, Inc.
[(THIOPHENE-2-CARBONYL)-AMINO]-ACETIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
[(2-thienylcarbonyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H7NO3S/c9-6(10)4-8-7(11)5-2-1-3-12-5/h1-3H,4H2,(H,8,11)(H,9,10)
Clave InChI
NXTJGIBOVGESBV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=75570
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F11557
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)