ATE458971550
AstaTech, Inc.
2-AZABICYCLO[2.2.2]OCTAN-5-ONE HCL
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: P14923-50MG
195,69 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: P14923-50MG
195,69 €
Iupac Name
2-azabicyclo[2.2.2]octan-5-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO.ClH/c9-7-3-6-2-1-5(7)4-8-6;/h5-6,8H,1-4H2;1H
Clave InChI
WXODOWLKIYLLII-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P14923
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)