Merck
ATE458962974
AstaTech, Inc.
N-(2,6-DIMETHOXYPHENYL)ACETAMIDE
Seleccione un Tamaño
250 MG
350,12 €
1 G
874,63 €
5 G
2623,89 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 20872-250MG
350,12 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
350,12 €
1 G
874,63 €
5 G
2623,89 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 20872-250MG
350,12 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-(2,6-dimethoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-7(12)11-10-8(13-2)5-4-6-9(10)14-3/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
Clave InChI
JCQNFCOPIXAQMH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71861
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20872
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)