ATE456785378
AstaTech, Inc.
1-(3-IODO-6-METHOXY-1H-INDAZOL-1-YL)ETHANONE
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 78688-250MG
824,04 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 78688-250MG
824,04 €
Iupac Name
1-acetyl-3-iodo-6-methoxy-1H-indazole
Inchi Code
1S/C10H9IN2O2/c1-6(14)13-9-5-7(15-2)3-4-8(9)10(11)12-13/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
YZTNGLGIOJTWPL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=78688
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)