Merck
ATE448433667
AstaTech, Inc.
4-AMINO-3-METHYLISOTHIAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
Seleccione un Tamaño
100 MG
331,48 €
250 MG
528,51 €
1 G
1463,04 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 76006-100MG
331,48 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
331,48 €
250 MG
528,51 €
1 G
1463,04 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 76006-100MG
331,48 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-amino-3-methyl-5-isothiazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H6N2O2S/c1-2-3(6)4(5(8)9)10-7-2/h6H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
LBAJXFHZXYACIP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=60307
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=76006
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)