Merck
ATE448433592
AstaTech, Inc.
4-(4-ISOPROPYLPIPERAZIN-1-YL)ANILINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.33
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(4-isopropyl-1-piperazinyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C13H21N3/c1-11(2)15-7-9-16(10-8-15)13-5-3-12(14)4-6-13/h3-6,11H,7-10,14H2,1-2H3
Clave InChI
CRLKNBUQRZOYSE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=60238
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=75931
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)