Merck
ATE448431350
AstaTech, Inc.
(2S)-2-AMINO-N-(2,2-DIETHOXYETHYL)-N-(2-PHENYLETHYL)-PROPANAMIDE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
308.42
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(S)-2-amino-N-(2,2-diethoxyethyl)-N-phenethylpropanamide
Inchi Code
1S/C17H28N2O3/c1-4-21-16(22-5-2)13-19(17(20)14(3)18)12-11-15-9-7-6-8-10-15/h6-10,14,16H,4-5,11-13,18H2,1-3H3/t14-/m0/s1
Clave InChI
SSTLXIDUXDAKOD-AWEZNQCLSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=57829
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73747
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)