Merck
ATE443547884
AstaTech, Inc.
4-FLUORO-1-METHYL-1H-PYRROLE-2-CARBOXYLIC ACID
Seleccione un Tamaño
50 MG
292,88 €
250 MG
625,69 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 73060-50MG
292,88 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
292,88 €
250 MG
625,69 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
143.12
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 73060-50MG
292,88 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
4-fluoro-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6FNO2/c1-8-3-4(7)2-5(8)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
SGUPYQLZPKLQAW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=56078
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73060
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)