Merck
ATE443547545
AstaTech, Inc.
6-BROMO-5-CYANO-NICOTINIC ACID ETHYL ESTER
Seleccione un Tamaño
100 MG
311,51 €
250 MG
464,61 €
1 G
1328,59 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 72721-100MG
311,51 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
311,51 €
250 MG
464,61 €
1 G
1328,59 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.07
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 72721-100MG
311,51 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 6-bromo-5-cyanonicotinate
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-2-14-9(13)7-3-6(4-11)8(10)12-5-7/h3,5H,2H2,1H3
Clave InChI
NLVAXXCWCXUUDI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=55739
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=72721
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)