Merck
ATE443544577
AstaTech, Inc.
2-(2-AMINOTHIAZOL-5-YL)ACETIC ACID
Seleccione un Tamaño
50 MG
195,69 €
100 MG
344,79 €
250 MG
661,63 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 38971-50MG
195,69 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
195,69 €
100 MG
344,79 €
250 MG
661,63 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 38971-50MG
195,69 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H6N2O2S/c6-5-7-2-3(10-5)1-4(8)9/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9)
Clave InChI
APIMXAGCLCGUGB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=53682
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)