ATE443544361
AstaTech, Inc.
5-BROMO-1H-PYRROLE-2-CARBOXAMIDE
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 38755-50MG
391,48 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 38755-50MG
391,48 €
Iupac Name
5-bromo-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O/c6-4-2-1-3(8-4)5(7)9/h1-2,8H,(H2,7,9)
Clave InChI
IUCIXLJBQZTUQS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=38755
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)