ATE443544026
AstaTech, Inc.
(5-METHYLPYRIMIDIN-2-YL)METHANAMINE
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 38455-250MG
352,88 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 38455-250MG
352,88 €
Iupac Name
(5-methyl-2-pyrimidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-5-3-8-6(2-7)9-4-5/h3-4H,2,7H2,1H3
Clave InChI
SGSZFTVNOSOSQE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=38455
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)