Merck
ATE443543955
AstaTech, Inc.
4-CHLORO-6-IODOPYRROLO[2,1-F][1,2,4]TRIAZINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
279.47
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-chloro-6-iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Inchi Code
1S/C6H3ClIN3/c7-6-5-1-4(8)2-11(5)10-3-9-6/h1-3H
Clave InChI
IAXOZWTXSDGIEI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=53095
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=38381
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)