Merck
ATE429356477
AstaTech, Inc.
5-AMINOPYRIMIDIN-4-OL HCL
Seleccione un Tamaño
100 MG
158,42 €
250 MG
258,26 €
1 G
513,86 €
Referencia (SKU) del distribuidor: FD7399-100MG
158,42 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
158,42 €
250 MG
258,26 €
1 G
513,86 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.56
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: FD7399-100MG
158,42 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-amino-4(3H)-pyrimidinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5N3O.ClH/c5-3-1-6-2-7-4(3)8;/h1-2H,5H2,(H,6,7,8);1H
Clave InChI
QNHQWEPCQNAAPX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=37240
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=FD7399
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)