ATE429352977
AstaTech, Inc.
2-(PYRIDAZIN-3-YL)ACETONITRILE
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 88651-100MG
375,51 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 88651-100MG
375,51 €
Iupac Name
3-pyridazinylacetonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3/c7-4-3-6-2-1-5-8-9-6/h1-2,5H,3H2
Clave InChI
SPJOPCDICFIYGR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=88651
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)