Merck
ATE429352804
AstaTech, Inc.
3,3-DIFLUORO-1,3'-BIAZETIDINE HCL
Seleccione un Tamaño
100 MG
664,29 €
250 MG
1063,67 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 88934-100MG
664,29 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
664,29 €
250 MG
1063,67 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.62
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 88934-100MG
664,29 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3,3-difluoro-1,3'-biazetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10F2N2.ClH/c7-6(8)3-10(4-6)5-1-9-2-5;/h5,9H,1-4H2;1H
Clave InChI
NBCYURJWCQOCGN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=49716
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=88934
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)