Merck
ATE429351876
AstaTech, Inc.
1-(ISOXAZOL-3-YL)ETHANONE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
111.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(3-isoxazolyl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H5NO2/c1-4(7)5-2-3-8-6-5/h2-3H,1H3
Clave InChI
SKISYMYDQIWNBM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=47935
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=33729
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)