ATE413077893
AstaTech, Inc.
2,2,2-TRIFLUORO-1-(PYRIDIN-3-YL)ETHANOL
About This Item
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(3-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)6(12)5-2-1-3-11-4-5/h1-4,6,12H
Clave InChI
LHXKPHQPUHHFQW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=RB1149
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)