Merck
ATE413076294
AstaTech, Inc.
(R)-TERT-BUTYL (1-(PYRROLIDIN-3-YL)CYCLOPROPYL)CARBAMATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.32
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl (R)-(1-(pyrrolidin-3-yl)cyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-12(5-6-12)9-4-7-13-8-9/h9,13H,4-8H2,1-3H3,(H,14,15)/t9-/m1/s1
Clave InChI
QJTCVIHNVLALCL-SECBINFHSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=30862
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84977
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)