Merck
ATE413075087
AstaTech, Inc.
ETHYL 4-CHLOROTHIENO[3,2-D]PYRIMIDINE-2-CARBOXYLATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.69
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2S/c1-2-14-9(13)8-11-5-3-4-15-6(5)7(10)12-8/h3-4H,2H2,1H3
Clave InChI
YBFVHUWXKQPWSX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=29730
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=26697
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)