ATE410297656
AstaTech, Inc.
1-(4-(2-BROMOETHYL)PHENYL)ETHANONE
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: CL9094-1G
163,84 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: CL9094-1G
163,84 €
Iupac Name
1-[4-(2-bromoethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c1-8(12)10-4-2-9(3-5-10)6-7-11/h2-5H,6-7H2,1H3
Clave InChI
SCBYPRYCSIVASE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CL9094
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)