Merck
ATE386054936
AstaTech, Inc.
(3-FLUOROPIPERIDIN-3-YL)METHANOL HCL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.63
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(3-fluoro-3-piperidinyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12FNO.ClH/c7-6(5-9)2-1-3-8-4-6;/h8-9H,1-5H2;1H
Clave InChI
AGSUXIYGGWFJKX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=15404
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=69591
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)