Merck
ATE371591534
AstaTech, Inc.
5-BROMO-2-(TERT-BUTYL)PYRIMIDINE
Seleccione un Tamaño
100 MG
158,51 €
250 MG
255,69 €
1 G
608,48 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 66257-100MG
158,51 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
158,51 €
250 MG
255,69 €
1 G
608,48 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.09
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 66257-100MG
158,51 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-bromo-2-tert-butylpyrimidine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c1-8(2,3)7-10-4-6(9)5-11-7/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
FAAQGONYZKWBKC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=8433
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=66257
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)