ATE370310094
AstaTech, Inc.
7-BENZYL-5,6,7,8-TETRAHYDROIMIDAZO[1,5-A]PYRAZINE-3-CARBALDEHYDE
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 59865-100MG
406,03 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 59865-100MG
406,03 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
7-benzyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H15N3O/c18-11-14-15-8-13-10-16(6-7-17(13)14)9-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,8,11H,6-7,9-10H2
Clave InChI
SNLVADHMLFZLHT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=59865
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)