ATE341034153
AstaTech, Inc.
[(3,5-DICHLOROPHENYL)PHENYLMETHYL]PIPERAZINE
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: AR3881-100MG
198,36 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: AR3881-100MG
198,36 €
Iupac Name
1-[(3,5-dichlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazine
Inchi Code
1S/C17H18Cl2N2/c18-15-10-14(11-16(19)12-15)17(13-4-2-1-3-5-13)21-8-6-20-7-9-21/h1-5,10-12,17,20H,6-9H2
Clave InChI
NKUCMZXLDJSIKD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3881
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)