Merck
ATE341034090
AstaTech, Inc.
N-ISOPROPYL-2-OXOOXAZOLIDINE-3-SULFONAMIDE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.24
Número MDL:
Iupac Name
N-isopropyl-2-oxo-1,3-oxazolidine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H12N2O4S/c1-5(2)7-13(10,11)8-3-4-12-6(8)9/h5,7H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
LWTSNAAKXGLFDJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10725
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3692
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)