Merck
ATE316038665
AstaTech, Inc.
ETHYL 6-CHLOROQUINOLINE-3-CARBOXYLATE
Seleccione un Tamaño
100 MG
131,79 €
250 MG
264,92 €
1 G
531,17 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 50690-100MG
131,79 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
131,79 €
250 MG
264,92 €
1 G
531,17 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.67
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 50690-100MG
131,79 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 6-chloro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10ClNO2/c1-2-16-12(15)9-5-8-6-10(13)3-4-11(8)14-7-9/h3-7H,2H2,1H3
Clave InChI
AQFMAWLPWUGVKP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1940
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50690
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)