ATE245846932
AstaTech, Inc.
7-FLUORO-4-HYDROXY-3-NITROQUINOLINE
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 61146-250MG
292,88 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 61146-250MG
292,88 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
7-fluoro-3-nitro-4-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H5FN2O3/c10-5-1-2-6-7(3-5)11-4-8(9(6)13)12(14)15/h1-4H,(H,11,13)
Clave InChI
QQCYUTXNUGPTAV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=61146
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)