Merck
ATE245844554
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-MORPHOLINOISONICOTINATE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 2-(4-morpholinyl)isonicotinate
Inchi Code
1S/C12H16N2O3/c1-2-17-12(15)10-3-4-13-11(9-10)14-5-7-16-8-6-14/h3-4,9H,2,5-8H2,1H3
Clave InChI
UBQGLKBSCMRITK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1045
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=30046
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)