Merck
ATE014416733
AstaTech, Inc.
N-ALPHA-PHTHALYL-L-ASPARAGINE
Seleccione un Tamaño
1 G
82,63 €
5 G
151,86 €
25 G
458,04 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 69540-1G
82,63 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
82,63 €
5 G
151,86 €
25 G
458,04 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 69540-1G
82,63 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2S)-4-amino-2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O5/c13-9(15)5-8(12(18)19)14-10(16)6-3-1-2-4-7(6)11(14)17/h1-4,8H,5H2,(H2,13,15)(H,18,19)/t8-/m0/s1
Clave InChI
FXHJNPKWNYXBKP-QMMMGPOBSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
97%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=9482
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=69540
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)