ATE002883461
AstaTech, Inc.
4-N-FMOC-AMINO-PIPERIDINE HCL
About This Item
Iupac Name
9H-fluoren-9-ylmethyl 4-piperidinylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C20H22N2O2.ClH/c23-20(22-14-9-11-21-12-10-14)24-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19;/h1-8,14,19,21H,9-13H2,(H,22,23);1H
Clave InChI
MOAIDLUWFCXIJA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=58587
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)