Merck
ATE002883459
AstaTech, Inc.
1-N-FMOC-3-PYRROLIDINONE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
307.35
Número MDL:
Iupac Name
9H-fluoren-9-ylmethyl 3-oxo-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C19H17NO3/c21-13-9-10-20(11-13)19(22)23-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-8,18H,9-12H2
Clave InChI
YCJGQBRHXIBEAY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8C
Purity
97%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5766
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=58580
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)