Merck
APOH94551AB2
Apollo Scientific Ltd
3-Methyl-1-[(methylsulfanyl)methanethioyl]-1H-imidazol-3-ium iodide
Seleccione un Tamaño
1 G
253,40 €
5 G
679,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: OR50518-1G
253,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
253,40 €
5 G
679,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
300.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: OR50518-1G
253,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
bp
125-127
Iupac Name
3-methyl-1-((methylthio)carbonothioyl)-1H-imidazol-3-ium iodide
Inchi Code
1S/C6H9N2S2.HI/c1-7-3-4-8(5-7)6(9)10-2;/h3-5H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
WODRHLDYGNXJHT-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methyl-1-methylsulfanylmethanethioyl-1h-imidazol-3-ium-iodide
Boiling point
125-127
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methyl-1-methylsulfanylmethanethioyl-1h-imidazol-3-ium-iodide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)